MABN153
Anti-HuC/HuD Antibody, clone 15A7.1
clone 15A7.1, from mouse
Szinonimák:
ELAV-like protein 3, Hu-antigen C, HuC, Paraneoplastic cerebellar degeneration-associated antigen, Paraneoplastic limbic encephalitis antigen 21, ELAV-like protein 4, Hu-antigen D, HuD, Paraneoplastic encephalomyelitis antigen HuD
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
15A7.1, monoclonal
faj reaktivitás
human, rat, mouse
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ELAVL4(1996)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Developmental Signaling
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected HuC/HuD in 200 µg of human brain tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Human brain tissue lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1