MAB5270
Anti-Choline Acetyltransferase Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 1.B3.9B3
Szinonimák:
ChAT
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-Choline Acetyltransferase Antibody, clone 1.B3.9B3, clone 1.B3.9B3, Chemicon®, from mouse
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1.B3.9B3, monoclonal
faj reaktivitás
human, rat, pig
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CHAT(1103)
pig ... Chat(396896)
rat ... Chat(290567)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
ELISA
Immunohistochemistry: 10-20 μg/mL in paraffin embedded sections {See Ratcliffe et al. 1998}
Optimal working dilutions and protocols must be determined by end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Brain tissue