MABN13
Anti-Amyloid β42 Antibody, clone G2-13
clone G2-13, from mouse
Szinonimák:
Alzheimer disease, Alzheimer disease amyloid protein, Cerebral vascular amyloid peptide, Protease nexin-II, amyloid beta (A4) precursor protein, amyloid beta A4 protein, amyloid beta precursor protein, beta-amyloid peptide, human mRNA for amyloid A4 prec
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
klón
G2-13, monoclonal
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
mouse (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... APP(351)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
ELISA: A representative lot of MABN12 antibody was used in a titer ELISA. Specificity of detection for Amyloid beta peptides is displayed below.
ELISA:
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Minőség
Western Blot Analysis: 1 µg/ml of this antibody detected Amyloid β42 in 10 µg of human Alzheimer diseased brain tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Human Alzheimer diseased brain tissue lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2