MABN11
Anti-Amyloid β40 Antibody, clone G2-10
clone G2-10, from mouse
Szinonimák:
Alzheimer disease, Alzheimer disease amyloid protein, Cerebral vascular amyloid peptide, Protease nexin-II, amyloid beta (A4) precursor protein, amyloid beta A4 protein, amyloid beta precursor protein, beta-amyloid peptide, human mRNA for amyloid A4 prec
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
klón
G2-10, monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... APP(351)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Minőség
Western Blot Analysis: 1 µg/ml of this antibody detected Amyloid β40 on 10 µg of APP transgenic CRND8 mouse brain lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
APP transgenic CRND8 mouse brain lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1