MABF854
Anti-S100A9 Antibody, clone 6B4
clone 6B4, from mouse
Szinonimák:
Protein S100-A9, Calgranulin-B, Calprotectin L1H subunit, Leukocyte L1 complex heavy chain, Migration inhibitory factor-related protein 14, MRP-14, p14, S100 calcium-binding protein A9, S100A9
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
6B4, monoclonal
faj reaktivitás
human
nem léphet reakcióba
mouse
technika/technikák
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... S100A9(6280)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
ELISA Analysis: A representative lot detected recombinant human S100A9 (rhS100A9) by direct/non-sandwich ELISA, but not rhS100A8 & rhS100A12 or recombinant murine S100A8 & S100A9 (Dr Philippe Tessier, Laval University, Quebec, CA).
ELISA Analysis: A representative lot detected recombinant human S100A9 (rhS100A9) as well as endogenous S100A9 in purified human calprotectin (S100A8/S100A9 dimer) by sandwich ELISA, but not rhS100A8 or rhS100A12 (Dr Philippe Tessier, Laval University, Quebec, CA).
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected S100A9 in 10 µg of human spleen tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2