MABF291
Anti-S100A8/S100A9 Antibody, clone 5.5
clone 5.5, from mouse
Szinonimák:
Protein S100-A9, Calgranulin-B, Calprotectin L1H subunit, Leukocyte L1 complex heavy chain, Migration inhibitory factor-related protein 14, S100 calcium-binding protein A9, AMRP-14, p14, Protein S100-A8, Calgranulin-A, Calprotectin L1L subunit, Cystic fi
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
5.5, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... S100A8(6279) , S100A9(6280)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Inflammation & Immunology
Immunological Signaling
Western Blotting Analysis: A representative lot of this antibody was used to detect S100A8/S100A9 in neutrophil extracts (Hogg et al., 1989).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot of this antibody was used to detect S100A8/S100A9 in Human monocyte and neutrophil lysate (Edgeworth, J., et al., (1991) JBC. 266(12):7706-7713).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot of this antibody was used to detect S100A8/S100A9 in MRP-8 and TL-14 mutant lysate (Hessian P.A., et al., (2001) Eur. J. Biochem. 268:353-363).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot of this antibody was used to detect S100A8/S100A9 in Human Bronchus tissue (Hogg, N., et al., (1989) Eur. J. Immunol. 19:1053-1061).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot of this antibody was used to detect S100A8/S100A9 in spleen and thymus tissue (Hogg, N., et al., (1989) Eur. J. Immunol. 19:1053-1061).
ELISA: A representative lot of this antibody was used to detect S100A8/S100A9 in ELISA (Ryckman, C., et al., (2003) Arthritis & Rheumatism. 48(8):2310-2320).
Minőség
Flow Cytometry Analysis: A 1:80 dilution (0.25 µg) of this antibody detected S100A8 and/or S100A9 in 1x10E6 PBMCs.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1