Merck
72661
Supelco
4-Nitrophenol sodium salt hydrate
analytical standard
About This Item
Lineáris képlet:
O2NC6H4ONa · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
161.09 (anhydrous basis)
UNSPSC kód:
41116107
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O.[Na+].[O-]c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3.Na.H2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;;/h1-4,8H;;1H2/q;+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SFNXTNREEGTEJL-UHFFFAOYSA-M
Figyelmeztetés
Warning
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
194.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
90 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)