MABF726
Anti-CD86 (B7-2) Antibody (mouse), PE, clone GL-1
clone GL-1 (GL1), 0.2 mg/mL, from rat
Szinonimák:
T-lymphocyte activation antigen CD86, Activation B7-2 antigen, Early T-cell costimulatory molecule 1, ETC-1, CD86
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
konjugátum
PE
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
GL-1 (GL1), monoclonal
faj reaktivitás
mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
koncentráció
0.2 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotípus
IgG2aκ
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Cd86(12524)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Inflammation & Immunology
Minőség
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD86 (B7-2) in one million C57Bl/6 splenocytes.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg