MABF459
Anti-CD86 (B7-2) Antibody (human), PE, clone IT2.2
clone IT2.2, from mouse
Szinonimák:
T-lymphocyte activation antigen CD86, Activation B7-2 antigen, B70, BU63, CTLA-4 counter-receptor B7.2, FUN-1, CD antigen CD86
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
PE
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
IT2.2, monoclonal
faj reaktivitás
human
kiszerelés
pkg of 5 μL (0.5 μg/test)
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotípus
IgG2bκ
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CD86(942)
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Inflammation & Immunology
Minőség
Flow Cytometry Analysis: 0.5 µg of this antibody detected CD86 (B7-2) in one million human peripheral blood monocytes.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg