MABF223
Anti-TMEM173/STING Antibody, clone 1B1.1
clone 1B1.1, from mouse
Szinonimák:
Stimulator of interferon genes protein, hSTING, Endoplasmic reticulum interferon stimulator, ERIS, Mediator of IRF3 activation, hMITA, Transmembrane protein 173
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1B1.1, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TMEM173(340061)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Minőség
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected TMEM173/STING in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1