Fontos dokumentumok
SAB5701957
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-CGAS-S420 antibody produced in rabbit
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
polyclonal
application:
IHC
WB
faj reaktivitás:
mouse, human, rat
technika/technikák:
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
liquid
faj reaktivitás
mouse, human, rat
koncentráció
0.755 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer420)
Géninformáció
mouse ... CGAS(214763)
Általános leírás
The protein encoded by this gene is a DNA binding cytosolic protein that catalyzes the synthesis of cyclic guanosine monophosphate-adenosine monophosphate (cGAMP) after sensing the presence of DNA in the cytoplasm. cGAMP binds another protein, Stimulator of interferon genes (STING), leading to the induction of interferons, and a host immune response. Reduced expression of this gene inhibits interferon induction in the presence of some viral infections. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jul 2014]
Immunogén
A phospho synthetic peptide corresponding to residues surrounding S420 of Mouse CGAS.
Fizikai forma
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)