MABF1975
Anti-Herpes Simplex Virus Glycoprotein D Antibody, clone LP14
clone LP14, from mouse
Szinonimák:
HSV glycoprotein D
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
LP14, monoclonal
faj reaktivitás
virus
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
all
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Inflammation & Immunology
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Herpes Simplex Virus Glycoprotein D in Western Blotting applications (Lau, S.Y., et. al. (2015). Viruses. 7(3):915-38; Zenner, H.L., et. al. (2011). J Virol. 85(16):8012-21; Pawliczek, T., et. al. (2009). J Virol. 83(21):11254-64).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Herpes Simplex Virus Glycoprotein D in Western Blotting applications (Ren, Y., et. al. (2012). J Gen Virol. 93(Pt 2):319-29).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Herpes Simplex Virus Glycoprotein D in Immunocytochemistry applications (Lau, S.Y., et. al. (2015). Viruses. 7(3):915-38).
Inhibition Analysis: A representative lot inhibited the fusion of cells infected with HSV-1. (Minson, A.C., et. al. (1986). J Gen Virol. 67(6); 1001-1013.
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Herpes Simplex Virus Glycoprotein D in HEK293T cell lysate transfected with HSV gD.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash