MABF121
Anti-SV40 Large T Antigen Antibody, clone PAb416
clone PAb416, from mouse
Szinonimák:
Large T antigen, LT, LT-AG
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
PAb416, monoclonal
faj reaktivitás
SV40-infected cells
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Minőség
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected SV40 Large T Antigen in 10 µg of Cos-1 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Cos-1 cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1