ZMS1119
Anti-SV40 T Antigen Antibody, clone PAb416 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
Anti-XLF/NHEJ1 clone 1C16 ZooMAb® Rabbit Monoclonal, LT, LT-AG, Large T antigen
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
PAb416, recombinant monoclonal
leírás
recombinant, expressed in HEK 293 cells
termékcsalád
ZooMAb® learn more
Forma
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 81.62 kDa
observed mol wt ~80 kDa
tisztítva
using protein G
faj reaktivitás
virus
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
all
kiszerelés
antibody small pack of 25
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
epitóp szekvencia
N-terminal half
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
vaccinia virus ... SV40gp6(29031019)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in lysate from SV40 infected COS-1 cells.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Large T antigen in lysate from SV40 infected COS-1 cells.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected SV40 Large T Antigen in COS-7 cells.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg from a representative lot detected SV40 Large T Antigen in one million COS-7 Cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)