DP02
Anti-SV40 T Antigen (Ab-2) Mouse mAb (PAb416)
liquid, clone PAb416, Calbiochem®
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
PAb416, monoclonal
form
liquid
tartalmaz
≤0.1% sodium azide as preservative
faj reaktivitás
SV40-infected cells
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
do not freeze
izotípus
IgG2a
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Immunoblotting (1-5 µg/ml, see application references)
Immunofluorescence (1-5 µg/ml)
Immunoprecipitation (1-5 µg antibody, use Cat. No. DP02A)
Paraffin Sections (see application references)
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
3T3 cells
SV80 or SV-T2 cells
Egyéb megjegyzések
Whyte, P., et al. 1988. Nature334, 124.
Mitchell, P.J., et al. 1987. Cell50, 847.
Dixon, R.A.F. and Nathans, D., 1985. J. Virol.53, 1001.
Simanis, V. and Lane, D.P. 1985. Virol.144, 88.
Mann, R.S. and Carroll, R.B. 1984. Virology138, 379.
Sarnow, P., et al. 1982. Cell28, 387.
Crawford, L.V., et al. 1981. Proc. Natl. Acad. Sci. USA78, 41.
Lane, D.P. and Crawford, L.V. 1979. Nature278, 261.
Carroll, R.B., et al. 1974. Proc. Natl. Acad. Sci. USA71, 3754.
Tooze, J. 1973. Cold Spring Harbor, New York.
Tegtmeyer, P. 1972. J. Virol.10, 591.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2