MABF1032
Anti-NKG2D (CD314) Antibody, clone 1D11
clone 1D11, from mouse
Szinonimák:
NKG2-D type II integral membrane protein, Killer cell lectin-like receptor subfamily K member 1, NK cell receptor D, NKG2-D-activating NK receptor, CD314
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1D11, monoclonal
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... KLRK1(22914)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Flow Cytometry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected NKG2D (CD314) in CD3-/CD56+ T cells (Courtesy of Alejandro Lopez-Soto, Ph.D., Tumor Immunology Group, Universidad de Oviedo, IUOPA Spain).
Inhibits Activity/Function: A representative lot of Anti-NKG2D (CD314), clone 1D11, reduced the percentage of degranulating NK cells in freshly isolated PBMCs when co-incubated with K562 cells (Courtesy of Alejandro Lopez-Soto, Ph.D., Tumor Immunology Group, Universidad de Oviedo, IUOPA Spain).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected NKG2D (CD314) in Immunohistochemistry applications (Groh, V., et. al. (2003). Proc Natl Acad Sci U S A. 100(16):9452-7).
Inhibition Analysis: A representative lot inhibited NKG2D activated cytolytic responses of gamma delta T cells and NK cells against transfectants and epithelial tumor cells expressing MICA. (Bauer, S., et. al. (1999). Science. 285(5428):727-9).
Stimulates ECM Adhesion: A representative lot of Anti-NKG2D (CD314), clone 1D11 stimulated ECM Adhesion (Abeyweera, T.P., et. al. (2011). J Cell Biol. 192(4):675-90).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected NKG2D (CD314) in Flow Cytometry applications (Wu, J., et. al. (2002). J Immunol. 169(3):1236-40; Bauer, S., et. al. (1999). Science. 285(5428):727-9; Wu, J., et. al. (1999). Science. 285(5428):730-2; Roberts, A.I., et. al. (2001). J Immunol. 167(10):5527-30).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected NKG2D (CD314) in Immunoprecipitation applications (Bauer, S., et. al. (1999). Science. 285(5428):727-9).
Minőség
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG1 .
Cél megnevezése
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1