SAB1306342
ANTI-LAMIN B1(C-TERMINAL) antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
LMN2, LMNB, LMNB1, Lamin-B1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
66408 Da
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... LMNB1(4001)
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)