MABE308
Anti-ICBP90/UHRF1 Antibody, clone 1RC1C-10
ascites fluid, clone 1RC-1C10, from mouse
Szinonimák:
E3 ubiquitin-protein ligase, inverted CCAAT box-binding protein, Nuclear protein 95, Nuclear zinc finger protein Np95, HuNp95, RING finger protein 106, Transcription factor ICBP90, Ubiquitin-like PHD and RING finger domain-containing protein 1, Ubiquitin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1RC-1C10, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... UHRF1(29128)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Immunocytochemistry Analyisis: A representative lot from an independent laboratory detected ICBP90/UHRF1 in ICC (Hopfner, R., et al. (2001). Gene. 266(1-2)15-23.).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected ICBP90/UHRF1 in human appendix and human breast carcinoma tissues (Hopfner, R., et al. (2000). Cancer Res. 60(1):121-128.).
Chromatin Immunoprecipitation Analyis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated ICB90/UHRF1 in ChIP (Felle, M., et al. (2011). Nucleic Acids Res. 39(19). 8355-8365.)
Minőség
Western Blot Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected ICBP90/UHRF1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analízis megjegyzés
HeLa cell lysate
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg