MABD116
Anti-Dux4 Antibody, clone 9A12
clone 9A12, from mouse
Szinonimák:
double homeobox protein 4, Double homeobox protein 10, Double homeobox protein 4/10, Dux-4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
9A12, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... DUX4(100288687)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Stem Cell Research
Stem Cell Research
Muscle Physiology
Developmental Signaling
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Human skeletal muscle tissue lysate.
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1