Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
SAB1405050
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-UHRF1 antibody produced in mouse
clone 3B12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
FLJ21925, ICBP90, MGC138707, Np95, RNF106, hNP95
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
ELISA (c)
ELISA (i)
IF
WB
klón:
3B12, monoclonal
faj reaktivitás:
human
citations:
technika/technikák:
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3B12, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~37.11 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... UHRF1(29128)
Related Categories
Általános leírás
This gene encodes a member of a subfamily of RING-finger type E3 ubiquitin ligases. The protein binds to specific DNA sequences, and recruits a histone deacetylase to regulate gene expression. Its expression peaks at late G1 phase and continues during G2 and M phases of the cell cycle. It plays a major role in the G1/S transition by regulating topoisomerase IIalpha and retinoblastoma gene expression, and functions in the p53-dependent DNA damage checkpoint. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogén
UHRF1 (NP_037414, 694 a.a. ~ 793 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
WNEVLASLKDRPASGSPFQLFLSKVEETFQCICCQELVFRPITTVCQHNVCKDCLDRSFRAQVFSCPACRYDLGRSYAMQVNQPLQTVLNQLFPGYGNGR
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)