MABD24A4
Anti-NANOG Antibody, clone 7F7.1, Alexa Fluor™ 488 conjugate
clone 7F7.1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Szinonimák:
Homeobox protein NANOG, Homeobox transcription factor Nanog, hNanog
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
ALEXA FLUOR™ 488
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
7F7.1, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
izotípus
IgG2a
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NANOG(79923)
Általános leírás
Alkalmazás
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2