Fontos dokumentumok
N3038
Anti-Nanog antibody, Mouse monoclonal
clone NNG-811, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-NANOG/STM1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
NNG-811, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
~40 kDa
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 4-8 μg/mL
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NANOG(79923)
Általános leírás
Nanog controls the expression of many ESC genes together with other stem cell transcription factors like Oct-4 and Sox-2. Nanog targets both repressor and activator complexes to regulatory regions of hundreds of genes in the genome. Expression of nanog can be detected primarily in germ cell tumors and in tumors of other cell types. Nanog is an important marker for Seminomas, testicular carcinomas, teratocarcinomas, and germ cell-like tumors in various tissues. Furthermore, it was shown to transform NIH3T3 cells.
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- flow cytometric analysis
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Immunoblotting: a working antibody concentration of 2-4 mg/mL is recommended using extracts of NT2 cells.
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)