MABD24
Anti-NANOG Antibody, clone 7F7.1
clone 7F7.1, from mouse
Szinonimák:
Homeobox protein NANOG, Homeobox transcription factor Nanog, hNanog
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
7F7.1, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NANOG(79923)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Stem Cell Research
Transcription Factors
Minőség
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected NANOG on 10 µg of H9 human embryonic stem cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
H9 human embryonic stem cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
The Simplicon™ RNA Reprogramming Technology is a next generation reprogramming system that uses a single synthetic, polycistronic self-replicating RNA strand engineered to mimic cellular RNA to generate human iPS cells.