Fontos dokumentumok
P0082
Monoclonal Anti-POU5F1 (Oct4) antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone PF-29, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-OCT3, Anti-OCT4, Anti-OTF3, Anti-POU domain, class 5, transcription factor 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
PF-29, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~43 kDa
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using NT2/D1 total cell extract
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... POU5F1(5460)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA.