AB3209
Anti-Oct-4 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
POU5F1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse, human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
bemenet
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... POU5F1(5460)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Immunohistochemistry: 1:200-1:1,000.
Immunocytochemistry: 1:200-1:1,000.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
The rehydrated antibody solutions can be stored undiluted at 2–8°C for 2 months without any significant loss of activity. Note, the solution is not sterile, thus care should be taken if product is stored at 2–8°C. For storage at -20°C, the addition of an equal volume of glycerol can be used, however, it is recommended that ACS grade or higher glycerol be used, as significant loss of activity can occur if the glycerol used is not of high quality.
For freezing, it is recommended that the rehydrated antibody solution be further diluted 1:1 with a 2% BSA (fraction V, highest-grade available) solution made with the rehydration buffer. The resulting 1% BSA/antibody solution can be aliquoted and stored frozen at -70°C for up to 6 months. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Analízis megjegyzés
Pluripotent human embryonic stem (ES) cells
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2