Fontos dokumentumok
SAB5700793
Sigma-Aldrich
Anti-NANOG antibody produced in rabbit
Szinonimák:
NANOG
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.43
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
32
34
faj reaktivitás
rat, mouse, human
koncentráció
3.01 mg/ml
technika/technikák
western blot: 1:1000-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NANOG(79923)
Általános leírás
The protein encoded by this gene is a DNA binding homeobox transcription factor involved in embryonic stem (ES) cell proliferation, renewal, and pluripotency. The encoded protein can block ES cell differentiation and can also autorepress its own expression in differentiating cells. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Immunogén
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-100 of human NANOG (NP_079141.2).
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)