MABD123
Anti-Osteocalcin Antibody, Clone 7D1.13
clone 7D1.13, from mouse
Szinonimák:
Bone Gla protein, BGP, BGLAP, Gamma-carboxyglutamic acid-containing protein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
7D1.13, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BGLAP(632)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Mesenchymal Stem Cells
Osteobiology
Minőség
Immunohistochemical Analysis: A 1:50 Dilution of this antibody detected osteocalcin on human trabecular bone in a human bone biopsy.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Human trabecular bone in a human bone biopsy.
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1