AB1858
Anti-Osteonectin Antibody
serum, Chemicon®
Szinonimák:
SPARC
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SPARC(6678)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunohistochemistry on paraffin-embedded tissue sections (1:1,000)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Osteobiology
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1