AB10911
Anti-Osteocalcin Antibody
serum, from rabbit
Szinonimák:
Bone Gla protein, Gamma-carboxyglutamic acid-containing protein, bone gamma-carboxyglutamate (gla) protein (osteocalcin)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human, rat, mouse
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BGLAP(632)
mouse ... Bglap(12096)
rat ... Bglap(25295)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Minőség
Western Blot Analysis:
1:500 - 1:5,000 dilution of this antibody detected osteocalcin in 10 μg of human heart lysate.
Cél megnevezése
*Band of ~22 kDa is observed. The difference between observed and expected band may be due to post-translational modifications.
Kapcsolódás
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1