Fontos dokumentumok
SAB4200018
Anti-Osteopontin antibody, Mouse monoclonal
clone OPN46, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-BNSP, Anti-Bone Sialoprotein 1, Anti-Early T Lymphocyte Activation Protein 1 (ETA1), Anti-OPN, Anti-SPP1, Anti-Secreted phosphoprotein 1, Anti-Urinary stone protein, Anti-Uropontin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
OPN46, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~60 kDa
faj reaktivitás
human, mouse, monkey, rat, canine
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
western blot: 5-10 μg/mL using HepG2 cells extract
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SPP1(6696)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)