Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
SAB5600048
Sigma-Aldrich
Anti-Histone H3 K36M antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM193, purified immunoglobulin
Szinonimák:
H3.3 K36M, H3K36M mutant
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
RM193, monoclonal
recombinant monoclonal
application:
ELISA
ICC
IHC
faj reaktivitás:
human
technika/technikák:
ELISA: 0.5- 2  μg/mL
immunoblotting: 0.5-2 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-5 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5-5 μg/mL
citations:
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
RM193, monoclonal
recombinant monoclonal
Forma
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: 0.5- 2  μg/mL
immunoblotting: 0.5-2 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-5 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5-5 μg/mL
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... H3C1(8350)
Egyediség
This antibody reacts to the Histone H3 K36M mutant. No cross reactivity with wild type Histone H3.
Immunogén
Peptide corresponding to Histone H3 K36M mutant
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline containing 50% glycerol, 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)