AB10910
Anti-Osteopontin Antibody
serum, from rabbit
Szinonimák:
Bone sialoprotein 1, SPP1/CALPHA1 fusion, Urinary stone protein, bone sialoprotein I, osteopontin/immunoglobulin alpha 1 heavy chain constant region fusion protein, secreted phosphoprotein 1, secreted phosphoprotein 1 (osteopontin, bone sialoprotein I, e
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse, human
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SPP1(6696)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Cell Structure
Cytoskeleton
Minőség
Western Blot Analysis:
1:500 - 1:5,000 dilution of this antibody detected osteopontin in 10 μg of mouse kidney lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Mouse kidney, COS-1 and human urine lysate
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1