MAB8535
Anti-Herpes Virus 6 Antibody, 101kDa protein, clone C3108-103
clone C3108-103, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
HHV-6B
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
C3108-103, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
kiszállítva
wet ice
Egyediség
SPECIES REACTIVITIES:
Shows weak reactivity to cells infected with human CMV in immunofluorescent assays. Does not cross-react with HHV-6 A variant.
Immunogén
Alkalmazás
Immunohistochemistry, IH/IH(P)
Dilute with buffer pH 7.5-8.0 to desired working volume.
For extensive dilution, protein containing or other stabilizing medium should be used.
Final working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2