MAB4625
Anti-Bcl-X Antibody, clone 2H12
clone 2H12, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
Bcl-2-like Protein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2H12, monoclonal
faj reaktivitás
rat, pig, mouse, human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2a
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BCL2L1(598)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Apoptosis & Cancer
BCL2 & Inhibition
Flow Cytometry
Immunofluorescence Immunoprecipitation: native protein (2ug/mg protein lysate).
Immunohistochemistry (frozen and paraffin): 2-4ug/mL for 30 minutes at room temperature.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2