05-412
Anti-GSK3 Antibody, clone 4G-1E
clone 4G-1E, Upstate®, from mouse
Szinonimák:
GSK-3 alpha, glycogen synthase kinase 3 alpha
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
4G-1E, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, Dictyostelium sp., Schizosaccharomyces pombe, rat, vertebrates, human
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
alkalmasság
not suitable for immunoprecipitation
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GSK3A(2931)
mouse ... Gsk3A(606496)
rat ... Gsk3A(50686)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Not recommended.
Immunocytochemistry:
10 µg/mL of a previous lot showed positive immunostaining for GSK3 in L6 cells fixed with acetone.
Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Minőség
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this lot detected GSK3 in RIPA lysates from human Jurkat cells; previously GSK3 was detected in RIPA lysates from human A431, rat L6 and PC12, and mouse 3T3 cells.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analízis megjegyzés
Positive Antigen Control: Catalog #12-303, Jurkat cell lysate.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1