ABC11
Anti-Bax (NT) Antibody
from rabbit
Szinonimák:
BCL2-associated X protein, Bcl-2-like protein 4, apoptosis regulator BAX
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
bovine (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BAX(581)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunohistochemistry Analysis: 1:300 dilution from a previous lot detected BAX in colorectal and ductal carcinoma tissue.
Immunocytochemistry Analysis: 1:500 dilution from a previous lot detected BAX in MCF7 cells.
Minőség
Western Blot Analysis: 0.125 µg/ml of this antibody detected BAX on 10 µg of HL60 cell lysate.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1