AV30475
Anti-BCL2L1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Szinonimák:
Anti-BCL-XL/S, Anti-BCL2-like 1, Anti-BCL2L, Anti-BCLX, Anti-Bcl-X, Anti-Bcl-xL, Anti-Bcl-xS, Anti-DKFZp781P2092
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
26 kDa
faj reaktivitás
sheep, rabbit, horse, pig, human, bovine, dog
koncentráció
0.5 mg - 1 mg/mL
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BCL2L1(598)
Általános leírás
Rabbit Anti-BCL2L1 associates with rabbit, rat, bovine, canine, pig, mouse, and human BCL2L1.
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)