FCMAB312F
Milli-Mark® Anti-Galactocerebroside-FITC Antibody, clone mGalC
clone mGalC, Milli-Mark®, from mouse
Szinonimák:
Galactoceramide, Galactocerebroside, Galactosylceramide, GalC
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
mGalC, monoclonal
faj reaktivitás
rat, human, mouse, rabbit, chicken
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
bovine (immunogen homology)
gyártó/kereskedő neve
Milli-Mark®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
izotípus
IgG3
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GALC(2581)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Minőség
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
PC-12 cells
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Cikkek
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
A hibaelhárítási útmutató megoldásokat kínál a gyakori áramlási citometriás problémákra, biztosítva a jobb elemzési teljesítményt.
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Protocols
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
Ismerje meg az áramlási citometriás protokollok legfontosabb lépéseit, hogy a következő áramlási citometriás kísérletet könnyedén elvégezhesse.