MAB388
Anti-Myelin Proteolipid Protein Antibody, CT, clone PLPC1
clone PLPC1, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
PLP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
PLPC1, monoclonal
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
mammals
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2a
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PLP1(5354)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Neurochemistry & Neurotrophins
Immunocytochemistry: 4% PFA fixed cells, 5-10 minutes room temperature. Use 0.1% triton in block only to allow antibody access to C-terminal epitope.
Immunohistology on fresh frozen sections or 4% PFA fixed, frozen tissues. Epitope is internal, use 0.1-0.2% triton X-100 in the blocking step for permeabilization.
Immunohistochemistry in paraffin: works best with lightly fixed tissues, or Bouin′s fixed material, although there are reports of traditional formalin fixation also working with antigen recovery. {Mathis, et al 2003}.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Brain
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Cikkek
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.