CBL186
Anti-DNA Antibody, clone AC-30-10
clone AC-30-10, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
Deoxyribonucleic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
AC-30-10, monoclonal
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
all
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
izotípus
IgM
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Egyediség
Alkalmazás
Sensitive detection of mycoplasma contamination in cell cultures.
For frozen and paraffin tissue sections.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2