MAB1293
Anti-DNA Antibody, double stranded, clone AE-2
clone AE-2, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
Double-stranded DNA antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
AE-2, monoclonal
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
all
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotípus
IgG3
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunohistochemistry: paraformaldehyde fixed frozen tissue sections
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected double stranded DNA in human prostrate and tonsil tissue sections.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
POSITIVE CONTROL: Human tonsil
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2