MAB030
Anti-DNA Antibody, double stranded, clone BV16-13
culture supernatant, clone BV16-13, Chemicon®
Szinonimák:
Double-stranded DNA antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
BV16-13, monoclonal
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
all
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
izotípus
IgG2aκ
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Egyediség
BINDING ASSAY:
Supernatant was incubated with 32P-end labeled heat-denatured (ss)DNA or duplex (ds)DNA restriction fragments (20 pmoles nucleotides; 16,000 cpm) followed by precipitation of anti-DNA/DNA complexes with excess rabbit anti-mouse and quantitation of bound [32P] DNA by Chernkov radiation.
ANTIGEN BINDING
PROFILE: Relative Binding To:
Natural DNA Synthetic homopolymers
dsDNA(a) ssDNA(b) poly(dA) poly(dC) poly(dG) poly(dT) poly(dI) poly(dU)
1.00 0.45 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Nucleic acids were complexed with solid phase mBSA and incubated with anti-DNA antibody. Radioiodinated protein A binding at the highest antibody quantity tested (either 10 mg of purified antibody or a 1:2 culture supernatant dilution) was measured and normalized relative to that determined for the preferred antigen (given a value of 1.0).
a) Native calf thymus DNA b) Heat-denatured calf thymus DNA
Immunogén
Alkalmazás
Immunocytochemistry
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Epigenetics & Nuclear Function
Apoptosis & Cancer
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Apoptosis - Additional
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1