MAB3868
Anti-DNA Antibody, single stranded
clone TNT-3, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
ssDNA
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
TNT-3, monoclonal
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
all
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
izotípus
IgG1, kappa
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunohistochemistry on paraformaldehyde or B5 fixed tissue sections.
Flow cytometry: 5-10 mg/mL using 2% paraformaldehyde fixed cells.
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
STAINING PATTERN:
Stains heterochromatic regions of cell nucleus.
Epitope Tags & General Use
Organelle & Cell Markers
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2