MAB326R
Anti-CNPase Antibody, clone 11-5B
clone 11-5B, Chemicon®, from mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
11-5B, monoclonal
faj reaktivitás
rat, human, bovine, canine, sheep, pig, rabbit, mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CNP(1267)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
A previous lot of this antibody was used in IH (10 μg/mL antibody, prepared fresh daily).
Immunocytochemistry:
A previous lot of this antibody was used in IC (10 μg/mL antibody, prepared fresh daily).
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Minőség
Western Blotting Analysis:
1:500 dilution of this antibody detected CNPASE 1/2 on 10 µg of Mouse brain lysates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Oligodendrocyte culture, Brain lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2