07-1387
Anti-oxidized-CaM Kinase II (Met281/282) Antibody
serum, from rabbit
Szinonimák:
CAMKK beta protein, CaM-KK beta, CaM-kinase kinase beta, CaMKK beta, Calcium/calmodulin-dependent protein kinase kinase beta, calcium/calmodulin-dependent protein kinase beta, calcium/calmodulin-dependent protein kinase kinase 2 beta, calcium/calmodulin-
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse, rat, human
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CAMK2D(817)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Minőség
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody was used to detect oxidized CaM Kinase II in mouse heart cell lysates.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution.
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1