MAB3414
Anti-Cytokeratin 8 Antibody, clone 4.1.18
clone 4.1.18, Chemicon®, from mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
4.1.18, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... KRT8(3856)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Paraffin sections, after trypsin treatment (5-20 μg/mL)
Optimal-working dilutions must be determined by end user.
Kapcsolódás
Fizikai forma
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2