MAB318-AF555
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody, clone LNC1, Alexa Fluor™ 555 Conjugate
clone LNC1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Szinonimák:
Tyrosine 3-monooxygenase, Dystonia 14, Tyrosine 3-hydroxylase, TH
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
ALEXA FLUOR™ 555
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
LNC1, monoclonal
faj reaktivitás
chicken, zebrafish, mouse, rat, frog, vole, monkey, human
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Minőség
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Tyrosine Hydroxylase in rat cortical neurons.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2