07-582-I
Anti-phospho-IRF-3 (Ser396) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Interferon regulatory factor 3, IRF-3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
porcine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer396)
Géninformáció
human ... IRF3(3661)
pig ... Irf3(396656)
rhesus monkey ... Irf3(718970)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Minőség
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected phospho-IRF-3 (Ser396) in 10 µg of sendai virus treated A549 cell lysate.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Untreated and sendai virus treated A549 cell lysates
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1