OP03
Anti-p53 (Ab-1) (Pantropic) Mouse mAb (PAb421)
liquid, clone PAb421, Calbiochem®
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
PAb421, monoclonal
Forma
liquid
tartalmaz
≤0.1% sodium azide as preservative
faj reaktivitás
rabbit, monkey, human, mouse, rat
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
do not freeze
izotípus
IgG2a
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TP53(7157)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Gel Shift (see comments)
Immunoblotting (10 µg/ml, see application references)
Immunofluorescence (1-20 µg/ml, see application references)
Flow Cytometry (1-20 µg/ml)
Immunoprecipitation (1 μg per sample, see application references)
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
SK-OV-3 cells or normal skin
Breast carcinoma, A431 cells, or p53 standard (Cat. No. 506147)
Egyéb megjegyzések
Greenblatt, M.S., et al. 1994. Cancer Res.54, 4855.
Legros, Y., et al. 1994. Oncogene9, 2071.
Barak, Y., et al. 1993. EMBO J.12, 461.
Kuerbitz, S.J. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 7491.
Kastan, M.B., et al. 1992. Cell71, 587.
Lane, D.P. 1992. Nature358, 15.
Kastan, M.B., et al. 1991. Cancer Res.51 6304.
Crawford, L. and Harlow, E. 1982. J. Virol.41, 709.
Harlow, E., et al. 1981. J. Virol.39 861.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg