Merck
CS0013
Sigma-Aldrich
Red Protease Detection Kit
Fluorescent protease assay, high sensitivity
Szinonimák:
Fluorescent Protease Assay Kit, Protease Assay Kit
About This Item
UNSPSC kód:
12350000
NACRES:
NA.51
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 1 kit
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
The Red Protease Detection Kit uses TAMRA-casein as a convenient fluorescent substrate for detection of proteases in various samples.
Fluorescence excitation wavelength = 535 nm
Fluorescence emission wavelength = 595 nm
Alkalmazás
Detection and quantitation of protease activity in samples. Useful for impurity testing.
Tulajdonságok és előnyök
  • Fluorescence is pH-independent
  • No separation or precipation steps are required
  • High sensitivity and signal-to-noise
Komponensek
CS0013A Trypsin (1 mg/mL): 100 μL
CS0013B Protease AssayBuffer × 2: 30 mL
CS0013C TAMRA-Casein substrate: 280 μL
Alkalmasság
Detection limit approximately 19 ng/ml, when using a 1 hour incubation with Trypsin as a standard.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Get better detection and quantification of proteases with this high-sensitivity red protease detection assay.